Cäsiumcarbonat ≥99% (Cs-Basis)

Lieferant: abcr
Achtung

AB119865.0100 AB119865.0025
ABCRAB119865.0100EA 0 EUR
ABCRAB119865.0100 ABCRAB119865.0025
Cäsiumcarbonat ≥99% (Cs-Basis)
Cesium carbonate
Formel: Cs₂CO₃
Molecular Weight: 325.82 g/mol
Schmelzpunkt: 610 °C (Zers.)
Dichte: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010957
CAS-Nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR