Mangan(II)acetat Tetrahydrat ≥99%

Lieferant: abcr
Achtung

Synonyme: Essigsäure Mangan(II)salz Tetrahydrat, Mangandiacetat Tetrahydrat

AB120965.0250
ABCRAB120965.0250EA 0 EUR
ABCRAB120965.0250
Mangan(II)acetat Tetrahydrat ≥99%
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,589
MDL: MFCD00062552
CAS-Nummer: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR