Mangan(III)acetat Dihydrat ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Mangan(III)salz Dihydrat, Mangantriacetat Dihydrat
AB120967.0025
ABCRAB120967.0025EA
0
EUR
ABCRAB120967.0025
Mangan(III)acetat Dihydrat ≥98%
Mangan(III)acetat Dihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Mn·2H₂O Molecular Weight: 209,06 g/mol |
MDL:
MFCD00150022 CAS-Nummer: 19513-05-4 EINECS: 213-602-5 |