Niob(V)chlorid ≥99% (Nb-Basis)

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Niobpentachlorid

AB121254.0050
ABCRAB121254.0050EA 0 EUR
ABCRAB121254.0050
Niob(V)chlorid ≥99% (Nb-Basis)
Niob(V)chlorid
Formel: Cl₅Nb
Molecular Weight: 270,17 g/mol
Siedepunkt: 254 °C
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Dichte: 2,75
MDL: MFCD00011127
CAS-Nummer: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06649

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR