Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')niob(IV) ≥99%

Lieferant: abcr

AB121263.0005
ABCRAB121263.0005EA 0 EUR
ABCRAB121263.0005
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')niob(IV) ≥99%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')niob(IV)

Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD

Formel: C₄₄H₇₆NbO₈
Siedepunkt: 325 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 219…220 °C
MDL: MFCD00145379
CAS-Nummer: 41706-15-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR