Palladium(II)bromid ≥99%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
Palladiumdibromid
AB121379.0005
ABCRAB121379.0005EA
0
EUR
ABCRAB121379.0005
Palladium(II)bromid ≥99%
Palladium(II)bromid
Formel:
Br₂Pd Molecular Weight: 266,23 g/mol Dichte: 5,173 |
MDL:
MFCD00011170 CAS-Nummer: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |