Dinatriumhexachloropalladat ≥98%

Lieferant: abcr
Achtung

AB121388.0001
ABCRAB121388.0001EA 0 EUR
ABCRAB121388.0001
Dinatriumhexachloropalladat ≥98%
Dinatriumhexachloropalladat
Formel: Cl₆Na₂Pd
MDL: MFCD00014235
CAS-Nummer: 53823-60-2
EINECS: 258-809-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR