(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, Tributylhexadecylphosphonium bromide, Tributyl(hexadecyl)phosphonium bromide, (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
AB121580.0010
ABCRAB121580.0010EA
0
EUR
ABCRAB121580.0010
(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid ≥98%
(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid
Formel:
C₂₈H₆₀BrP Molecular Weight: 507,65 g/mol Schmelzpunkt: 54…56 °C |
MDL:
MFCD00011775 CAS-Nummer: 14937-45-2 EINECS: 239-014-9 |