Ethoxytrimethylsilan ≥97%

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: Trimethyl(ethoxy)silan

AB121927.0025
ABCRAB121927.0025EA 0 EUR
ABCRAB121927.0025
Ethoxytrimethylsilan ≥97%
Ethoxytrimethylsilan
Formel: C₅H₁₄OSi
Molecular Weight: 118,25 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,757
Flammpunkt: –4 °F
MDL: MFCD00009069
CAS-Nummer: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR