Ytterbiumtriacetat Hydrat ≥99,9% (Yb-Basis)
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
Ytterbium(III) acetate hydrate
AB122261.0010
ABCRAB122261.0010EA
0
EUR
ABCRAB122261.0010
Ytterbiumtriacetat Hydrat ≥99,9% (Yb-Basis)
Ytterbiumtriacetat Hydrat
Formel:
C₆H₉O₆Yb·H₂O Molecular Weight: 368,19 g/mol Dichte: 2,09 |
MDL:
MFCD00150127 CAS-Nummer: 15280-58-7 EINECS: 244-137-6 |