Yttrium ≥99,9%, Späne

Lieferant: abcr
Achtung

AB122273.0025
ABCRAB122273.0025EA 0 EUR
ABCRAB122273.0025
Yttrium ≥99,9%, Späne
Yttrium
Formel: Y
Siedepunkt: 3380 °C
Schmelzpunkt: 1522 °C
Dichte: 4,47
MDL: MFCD00011468
CAS-Nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR