Zink(II)nitrat Hexahydrat ≥98%

Lieferant: abcr
Gefahr

Synonyme: Zinknitrat Hexahydrat

AB122321.0100
ABCRAB122321.0100EA 0 EUR
ABCRAB122321.0100
Zink(II)nitrat Hexahydrat ≥98%
Zink(II)nitrat Hexahydrat
Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36,4 °C
Dichte: 2,065
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149889
CAS-Nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR