Pentaerythrit

Lieferant: abcr

Synonyme: Pentaerythritol, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiol

AB123364.0010
ABCRAB123364.0010EA 0 EUR
ABCRAB123364.0010
Pentaerythrit
Pentaerythrit
Formel: C₅H₁₂O₄
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 380
Schmelzpunkt: 260…264 °C
Dichte: 1.511 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004692
CAS-Nummer: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR