4,5-Dibrom-2-thenoesäure ≥98%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dibromthiophen-2-carbonsäure, 4,5-Dibrom-2-thiophencarbonsäure
AB126611.0100
ABCRAB126611.0100EA
0
EUR
ABCRAB126611.0100
4,5-Dibrom-2-thenoesäure ≥98%
4,5-Dibrom-2-thenoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 6324-10-3
Molecular Formula: C5H2Br2O2S
Formula Weight: 285.94
Odour: Odourless
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 135885
MDL No.: MFCD00039682
Formel:
C₅H₂Br₂O₂S Molecular Weight: 285,94 g/mol Schmelzpunkt: 228…232 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039682 CAS-Nummer: 6324-10-3 EINECS: 228-683-2 |