4-Fluor-3-methoxybenzonitril
Lieferant: ABCR
Synonyme:
4-Fluor-3-methoxybenzoesäurenitril
AB129485.0100
ABCRAB129485.0100EA
0
EUR
ABCRAB129485.0100
4-Fluor-3-methoxybenzonitril
4-Fluor-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151,14 g/mol |
MDL:
MFCD01569371 CAS-Nummer: 243128-37-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |