2-Thiophenboronsäure ≥97%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Thienylboronsäure, Thiophen-2-boronsäure
AB130592.0005
ABCRAB130592.0005EA
0
EUR
ABCRAB130592.0005
2-Thiophenboronsäure ≥97%
2-Thiopheneboronic acid
Boronic Acid and Ester
Formel:
C₄H₅BO₂S Molecular Weight: 127,96 g/mol Schmelzpunkt: 138…140 °C |
MDL:
MFCD00151850 CAS-Nummer: 6165-68-0 |