4-Piperidinol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Piperidin-4-ol, 4-Hydroxypiperidin
B22723.06
B22723.14
B22723.22
AB131656.0025
B22723.02
B22723.06EA
34.2
EUR
B22723.06
B22723.14
B22723.22
ABCRAB131656.0025
B22723.02
4-Piperidinol ≥97%
4-Piperidinol
Purity: 97%
CAS No.: 5382-16-1
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5-11.7
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 108-114°/10mm
Beilstein Reference: 102738
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005999
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.15 g/mol Siedepunkt: 108…114 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 86…90 °C Flammpunkt: 107 °C (224 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005999 CAS-Nummer: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 UN: 3263 ADR: 8 III |