5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
Lieferant: ABCR
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
AB131838.0005
ABCRAB131838.0005EA 0 EUR
ABCRAB131838.0005
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 237 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,740
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236212
CAS-Nummer: 33070-32-5