Ferulasäuremethylester ≥99%

Lieferant: abcr
Achtung

Synonyme: Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate

AB132030.0010
ABCRAB132030.0010EA 0 EUR
ABCRAB132030.0010
Ferulasäuremethylester ≥99%
Ferulasäuremethylester
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017208
CAS-Nummer: 2309-07-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR