β-Chlor-4'-fluorpropiophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
B21891.06
B21891.14
B21891.22
AB132433.0100
B21891.06EA
25.9
EUR
B21891.06
B21891.14
B21891.22
ABCRAB132433.0100
β-Chlor-4'-fluorpropiophenon ≥97%
β-Chlor-4'-fluorpropiophenon
Purity: 97%
CAS No.: 347-93-3
Molecular Formula: C9H8ClFO
Formula Weight: 186.61
Melting Point: 46-49°
Boiling Point: 100-103°/3mm
MDL No.: MFCD00000991
Formel:
C₉H₈ClFO Molecular Weight: 186,61 g/mol Siedepunkt: 100…103 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 46…49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000991 CAS-Nummer: 347-93-3 EINECS: 206-475-2 |