(±)-4-Chlormandelsäure ≥98%

Lieferant: ABCR
Achtung

Synonyme: (±)-2-(4-Chlorphenyl)-2-hydroxyessigsäure, (±)-4-Chlorphenylglykolsäure, (±)-2-(4-Chlorphenyl)-2-hydroxyethansäure

AB132460.0005
ABCRAB132460.0005EA 0 EUR
ABCRAB132460.0005
(±)-4-Chlormandelsäure ≥98%
(±)-4-Chlormandelsäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042724
CAS-Nummer: 492-86-4
EINECS: 207-764-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR