1-(2-Methylphenyl)-2-thioharnstoff ≥97%
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylphenylthioharnstoff, 1-(2-Tolyl)thioharnstoff, o-Tolylthioharnstoff, N-(2-Methylphenyl)thioharnstoff
AB132998.0050
ABCRAB132998.0050EA
0
EUR
ABCRAB132998.0050
1-(2-Methylphenyl)-2-thioharnstoff ≥97%
1-(2-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Purity: 97+%
CAS No.: 614-78-8
Molecular Formula: C8H10N2S
Formula Weight: 166.25
Odour: Odourless
Melting Point: 155-158°
Beilstein Reference: 2086802
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041162
Formel:
(C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂ Molecular Weight: 166,25 g/mol Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 155…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041162 CAS-Nummer: 614-78-8 EINECS: 210-395-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |