α-Brom-2-iodtoluol ≥96%
Lieferant: abcr
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brom-o-iodtoluol, 2-Iodbenzylbromid
AB133194.0005
ABCRAB133194.0005EA
0
EUR
ABCRAB133194.0005
α-Brom-2-iodtoluol ≥96%
α-Brom-2-iodtoluol
Purity: 96%
CAS No.: 40400-13-3
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.94
Melting Point: 53-58°
Beilstein Reference: 2079736
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236046
Formel:
C₇H₆BrI Molecular Weight: 296.93 g/mol Siedepunkt: 279 Schmelzpunkt: 55,5 |
MDL:
MFCD00236046 CAS-Nummer: 40400-13-3 UN: 3261 ADR: 8 II |