1,5-Diaminopentan

Lieferant: abcr
Gefahr

Synonyme: Pentamethylendiamin, Cadavarin, 1,5-Pentandiamin

AB133280.0500
ABCRAB133280.0500EA 0 EUR
ABCRAB133280.0500
1,5-Diaminopentan
1,5-Diaminopentan
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 178
Dichte: 0.9174 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008239
CAS-Nummer: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8 III
Merck Index: 12,01645

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR