2-(Difluormethoxy)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
AB133792.0005
ABCRAB133792.0005EA
0
EUR
ABCRAB133792.0005
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd ≥97%
2-(Difluormethoxy)benzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 71653-64-0
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.4970
Boiling Point: 88-90°/9mm
Beilstein Reference: 389068
MDL No.: MFCD00042251
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C (9 mmHg) Dichte: 1,284 Flammpunkt: 106 °C (223 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042251 CAS-Nummer: 71653-64-0 |