4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: abcr
Gefahr
AB134063.0025
ABCRAB134063.0025EA 0 EUR
ABCRAB134063.0025
4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid ≥99%
4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO₂S
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216490
CAS-Nummer: 177662-76-9