1,2,4,5-Tetramethylbenzol

Lieferant: ABCR

AB134720.0500
ABCRAB134720.0500EA 0 EUR
ABCRAB134720.0500
1,2,4,5-Tetramethylbenzol
1,2,4,5-Tetramethylbenzol
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 196,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Dichte: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008528
CAS-Nummer: 95-93-2
EINECS: 202-465-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,03501

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR