(±)-1,2-Hexandiol
Lieferant: abcr
Synonyme: (±)-1,2-Dihydroxyhexan
AB135150.0025
ABCRAB135150.0025EA 0 EUR
ABCRAB135150.0025
(±)-1,2-Hexandiol
(±)-1,2-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 223
Schmelzpunkt: 45
Dichte: 0.9507 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010737
CAS-Nummer: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6