(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Lieferant: abcr
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
AB135672.0025
AB135672.0500
ABCRAB135672.0025EA
0
EUR
ABCRAB135672.0025
ABCRAB135672.0500
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molecular Weight: 104.15 g/mol Siedepunkt: 132 Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 0.9028 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00067050 CAS-Nummer: 1569-02-4 EINECS: 216-374-5 UN: 1987 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...