EDTA Eisen(III)mononatriumsalz

Lieferant: ABCR

Synonyme: Natriumferedetat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz, Eisen(III)natriumethylendiamintetraacetat, Natrium-Eisen(III)-EDTA, Edetinsäure Eisen(III)natriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz, Eisen(III)-Natrium-edetat, Ethylendiamintetraessigsäure Eisen(III)natriumsalz

AB135754.0025
ABCRAB135754.0025EA 0 EUR
ABCRAB135754.0025
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz
EDTA Eisen(III)mononatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈
Molecular Weight: 367,05 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C
MDL: MFCD00078215
CAS-Nummer: 15708-41-5
Merck Index: 12,04076

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR