3'-Amino-4'-methoxyacetanilid ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: abcr
Synonyme: 5-Acetamido-o-anisidine, 2-Amino-4-acetamino anisole, N1-Acetyl-4-methoxy-1,3-phenylenediamine, N-(3-Amino-4-methoxyphenyl)acetamide
AB136303.0500
ABCRAB136303.0500EA 0 EUR
ABCRAB136303.0500
3'-Amino-4'-methoxyacetanilid ≥98,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
3'-Amino-4'-methoxyacetanilid
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MDL: MFCD00008676
CAS-Nummer: 6375-47-9
EINECS: 228-938-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89e22ff495f5458ffc11167dd454c55da002409b&vid=89e22ff495f5458ffc11167dd454c55da002409b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %