6-Amino-1-naphthalinsulfonsäure ≥97,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: ABCR
Achtung
Synonyme: 6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
AB136367.0500
ABCRAB136367.0500EA 0 EUR
ABCRAB136367.0500
6-Amino-1-naphthalinsulfonsäure ≥97,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
6-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Molecular Weight: 223,2500 g/mol
MDL: MFCD00035724
CAS-Nummer: 81-05-0
EINECS: 201-318-4
Merck Index: 14,06407
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %