3-Hydroxyanthranilsäure
Lieferant: ABCR
Synonyme:
3-Hydroxyanthranilic acid
AB136832
ABCRAB136832EA
0
EUR
ABCRAB136832
3-Hydroxyanthranilsäure
3-Hydroxyanthranilsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 164 °C |
MDL:
MFCD00007700 CAS-Nummer: 548-93-6 EINECS: 208-962-5 |