1-Hydroxy-9,10-anthrachinon ≥98,0% (durch HPLC)
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxyanthraquinone
AB136834.0025
ABCRAB136834.0025EA
266
EUR
ABCRAB136834.0025
1-Hydroxy-9,10-anthrachinon ≥98,0% (durch HPLC)
1-Hydroxy-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₈O₃ Molecular Weight: 224,2115 g/mol |
MDL:
MFCD00058946 CAS-Nummer: 129-43-1 EINECS: 204-946-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 195.0 to 199.0 deg-C |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)