6-Hydroxy-1-naphthoesäure
Lieferant: ABCR
Synonyme:
6-Hydroxy-1-naphthalenecarboxylic acid
AB136999.0005
ABCRAB136999.0005EA
0
EUR
ABCRAB136999.0005
6-Hydroxy-1-naphthoesäure
6-Hydroxy-1-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₈O₃ Molecular Weight: 188,1800 g/mol |
MDL:
MFCD00209983 CAS-Nummer: 2437-17-4 EINECS: 407-390-5 |