2-Mercaptopyridin-N-oxid Zinksalz
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Bis(2-pyridylthio) Zinc 1,1'-Dioxide, Zinc Pyrithione, 2-Pyridinethiol 1-Oxide Zinc salt, 1-Hydroxypyridine-2-thione Zinc salt
AB137921
ABCRAB137921EA
0
EUR
ABCRAB137921
2-Mercaptopyridin-N-oxid Zinksalz
2-Mercaptopyridin-N-oxid Zinksalz
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂S₂Zn Molecular Weight: 317,72 g/mol |
MDL:
MFCD00067336 CAS-Nummer: 13463-41-7 EINECS: 236-671-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II |