Butylcarbamat

Lieferant: ABCR

Synonyme: Carbamidsäurebutylester

AB139078.0500
ABCRAB139078.0500EA 0 EUR
ABCRAB139078.0500
Butylcarbamat
Butylcarbamat
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
MDL: MFCD00007967
CAS-Nummer: 592-35-8
EINECS: 209-751-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR