2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol
Lieferant: ABCR
|
Achtung
|
AB139597.0025
ABCRAB139597.0025EA
0
EUR
ABCRAB139597.0025
2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formel:
C₆H₁₃ClO₃ Molecular Weight: 168,62 g/mol |
MDL:
MFCD00002874 CAS-Nummer: 5197-62-6 EINECS: 225-984-0 |