1-Chlorpropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: abcr

Synonyme: 1-Chloro-1-propene, 1-Propenyl chloride

AB139995.0010
ABCRAB139995.0010EA 0 EUR
ABCRAB139995.0010
1-Chlorpropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1-Chlorpropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₃H₅Cl
Molecular Weight: 76,53 g/mol
Siedepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –125 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039358
CAS-Nummer: 590-21-6
EINECS: 209-675-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR