1,3-Pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: ABCR

Synonyme: Penta-1,3-dien

AB140150.0500
ABCRAB140150.0500EA 0 EUR
ABCRAB140150.0500
1,3-Pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,3-Pentadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₅H₈
CAS-Nummer: 504-60-9
EINECS: 207-995-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR