Cycloocten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: ABCR

AB140481.0500
ABCRAB140481.0500EA 0 EUR
ABCRAB140481.0500
Cycloocten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Cycloocten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₄
Molecular Weight: 110,2 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,855 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001753
CAS-Nummer: 931-88-4
EINECS: 213-245-5
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR