Dibutyldisulfid

Lieferant: abcr
Achtung

AB141083.0025
ABCRAB141083.0025EA 0 EUR
ABCRAB141083.0025
Dibutyldisulfid
Dibutyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009467
CAS-Nummer: 629-45-8
EINECS: 211-091-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR