Chrom(III)picolinat ≥96,0% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: abcr
Achtung
Synonyme: Picolinic acid chromium salt, Chromium picolinate
AB141096.0025
ABCRAB141096.0025EA 0 EUR
ABCRAB141096.0025
Chrom(III)picolinat ≥96,0% (durch titrimetrische Analyse)
Chrom(III)picolinat
Formel: C₁₈H₁₂CrN₃O₆
MDL: MFCD00068715
CAS-Nummer: 14639-25-9
Merck Index: 14,02236
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %