Pyridine-2-carbohydrazide ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: abcr
|
Achtung
|
AB141104.0025
ABCRAB141104.0025EA
0
EUR
ABCRAB141104.0025
Pyridine-2-carbohydrazide ≥98,0% (durch titrimetrische Analyse)
Pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₆H₇N₃O |
MDL:
MFCD00059782 CAS-Nummer: 1452-63-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 102.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |