cis-Dichlorethylen stabilisiert

Lieferant: ABCR
Gefahr

Synonyme: (Z)-1,2-Dichlorethylen, (Z)-1,2-Dichlorethen

Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)

AB141256.0025
ABCRAB141256.0025EA 0 EUR
ABCRAB141256.0025
cis-Dichlorethylen stabilisiert
cis-Dichlorethylen
Formel: C₂H₂Cl₂
Molecular Weight: 96,94 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9,5 °C
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000925
CAS-Nummer: 156-59-2
EINECS: 205-859-7
UN: 1150
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR