2,5-Dimethyl-p-phenylendiamin
Lieferant: abcr
AB142491.0025
ABCRAB142491.0025EA 0 EUR
ABCRAB142491.0025
2,5-Dimethyl-p-phenylendiamin
2,5-Dimethyl-p-phenylendiamin
Formel: C₈H₁₂N₂
MDL: MFCD00052675
CAS-Nummer: 6393-01-7
EINECS: 229-003-7