Toluendiisocyanat ≥99% (2,4-80%, 2,6-20%)
Lieferant: abcr
|
Gefahr
|
Synonyme:
Toluylene diisocyanate
AB142608.0500
ABCRAB142608.0500EA
146
EUR
ABCRAB142608.0500
Toluendiisocyanat ≥99% (2,4-80%, 2,6-20%)
Toluendiisocyanat
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Molecular Weight: 174.16 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01778251 CAS-Nummer: 26471-62-5 EINECS: 247-722-4 UN: 2078 ADR: 6.1 II |