3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid
Lieferant: ABCR
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-(Chlormethyl)-1,2,3-trimethoxybenzol
AB143482.0025
ABCRAB143482.0025EA
0
EUR
ABCRAB143482.0025
3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid
3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid
Formel:
C₁₀H₁₃ClO₃ Molecular Weight: 216,66 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00040716 CAS-Nummer: 3840-30-0 EINECS: 223-330-9 UN: 3261 ADR: 8,II |