1-(2-Pyridyl)piperazin
Lieferant: ABCR
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyridin
AB143546.0025
ABCRAB143546.0025EA 0 EUR
ABCRAB143546.0025
1-(2-Pyridyl)piperazin
1-(2-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006216
CAS-Nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3