3,4-Dimethoxybenzylamin 97%

Lieferant: abcr
Gefahr

AB147110.0100
ABCRAB147110.0100EA 0 EUR
ABCRAB147110.0100
3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
3,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Siedepunkt: 281…284 °C
Dichte: 1,109
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008116
CAS-Nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR